Tisk…
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC3455-5GEA 10120 CZK
APOSPC3455-5G APOSPC3455-10G APOSPC3455-1G
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₉ClFN
MW: 125,57 g/mol
Bod tání: 179…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038717
CAS číslo: 136725-55-8