5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC3572-5GEA
23910
CZK
APOSPC3572-5G
APOSPC3572-1G
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₅BFNO₃ MW: 239,0500 g/mol Bod tání: 136…138 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08436045 CAS číslo: 874289-47-1 |