Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC3723-250MGEA
1990
CZK
APOSPC3723-250MG
APOSPC3723-1G
APOSPC3723-5G
Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-5-(trifluoromethyl)picolinate
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100197 CAS číslo: 128072-94-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |