Tisk…
5-Fluorocytosine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC3735-25GEA 457 CZK
APOSPC3735-25G APOSPC3735-100G APOSPC3735-250G
5-Fluorocytosine 98%
5-Fluorocytosine
Vzorec: C₄H₄FN₃O
MW: 129,09 g/mol
Bod tání: 298…300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006035
CAS číslo: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7