7-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC404564-1GEA
10950
CZK
APOSPC404564-1G
7-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₈FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06254735 CAS číslo: 879361-44-1 |