Tisk…
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC412105-1GEA 14090 CZK
APOSPC412105-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855833
CAS číslo: 874289-30-2