2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC412334-250MGEA
2570
CZK
APOSPC412334-250MG
APOSPC412334-1G
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,9295 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546526 CAS číslo: 876601-43-3 |