2-Cyano-6-fluorophenylboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC412336-250MGEA
2330
CZK
APOSPC412336-250MG
2-Cyano-6-fluorophenylboronic acid 95+%
2-Cyano-6-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,9295 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09033623 CAS číslo: 656235-44-8 |