Tisk…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC412500-500MGEA 10780 CZK
APOSPC412500-500MG APOSPC412500-1G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,9270 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094996
CAS číslo: 1072951-50-8