2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC4135-25GEA
3580
CZK
APOSPC4135-25G
APOSPC4135-1G
APOSPC4135-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₀BFO₂ MW: 216,02 g/mol Bod tání: 242…250 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01075707 CAS číslo: 178305-99-2 |