3-(3'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC430505-250MGEA
2070
CZK
APOSPC430505-250MG
3-(3'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
3-(3'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₂BFO₃ MW: 246,0420 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08276822 CAS číslo: 1072951-62-2 |