Tisk…
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC445061-1GEA 3410 CZK
APOSPC445061-1G
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95+%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116361
CAS číslo: 870563-60-3