1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC4655-100GEA
6220
CZK
APOSPC4655-100G
APOSPC4655-25G
APOSPC4655-5G
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Vzorec:
C₇H₆F₆O₂ MW: 236,1118 g/mol Bod varu: 40…43 °C/8mmHg Hustota: 1,389 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 60 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00044091 CAS číslo: 54052-90-3 UN: 3272 ADR: 3,III |