Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC4760-5GEA 536 CZK
APOSPC4760-5G APOSPC4760-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Vzorec: C₁₀H₈F₆O₃S
MW: 322,23
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039262
CAS číslo: 67674-48-0