Tisk…
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC4866-5GEA 3110 CZK
APOSPC4866-5G APOSPC4866-1G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₃
MW: 230,14 g/mol
Bod tání: 178…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037578
CAS číslo: 575-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III