Tisk…
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC49297-25GEA 4570 CZK
APOSPC49297-25G APOSPC49297-1G APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566813
CAS číslo: 946126-94-9