Tisk…
4-Fluoro-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC4984-1GEA 5820 CZK
APOSPC4984-1G
4-Fluoro-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BFNO₃
Bod tání: 252…254 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235052
CAS číslo: 874219-33-7