Tisk…
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC4989-1GEA 5160 CZK
APOSPC4989-1G APOSPC4989-5G
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃BFNO₃
MW: 237,04 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235050
CAS číslo: 874219-31-5