Tisk…
Potassium benzyltrifluoroborate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC50055-5GEA 3340 CZK
APOSPC50055-10G APOSPC50055-5G
Potassium benzyltrifluoroborate 97%
Potassium benzyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃K
MW: 198,0350 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427261
CAS číslo: 329976-73-0