3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC5013-5GEA
12100
CZK
APOSPC5013-5G
APOSPC5013-1G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₀BFO₄ MW: 211,9827 g/mol Bod tání: 149…152 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08061836 CAS číslo: 874219-36-0 |