Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC501637-1GEA 1580 CZK
APOSPC501637-1G APOSPC501637-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅FN₂O₄S
MW: 220,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703185
CAS číslo: 406233-31-6