3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC5052-5GEA
5200
CZK
APOSPC5052-5G
APOSPC5052-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BF₃O₃ MW: 219,95 g/mol Bod tání: 159…162 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08056362 CAS číslo: 871332-97-7 |