4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC5093-1GEA
5000
CZK
APOSPC5093-1G
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BFNO₄ MW: 227,00 g/mol Bod tání: 160…163 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08235106 CAS číslo: 874290-69-4 |