Tisk…
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC51025-5GEA 1910 CZK
APOSPC51025-5G APOSPC51025-25G APOSPC51025-1G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,97 g/mol
Bod varu: 50…60 °C/14mmHg
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056331
CAS číslo: 213265-83-9
UN: 1760
ADR: 8,II