6-(3-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC510349-1GEA
14060
CZK
APOSPC510349-1G
6-(3-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
6-(3-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₂H₈FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06410053 CAS číslo: 887982-40-3 |