3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC51188-5GEA
32930
CZK
APOSPC51188-5G
APOSPC51188-1G
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Vzorec:
C₈H₇F₅OS MW: 246,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652407 CAS číslo: 159896-31-8 |