Tisk…
Methyl pentafluoropropionate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC5130-25GEA 1740 CZK
APOSPC5130-25G
Methyl pentafluoropropionate 99%
Methyl pentafluoropropionate
Vzorec: C₄H₃F₅O₂
MW: 178,06
Bod varu: 59…60 °C
Hustota: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000430
CAS číslo: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
UN: 3272
ADR: 3,II