Tisk…
Methyl perfluorodecanoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC5135-5GEA 622 CZK
APOSPC5135-5G APOSPC5135-25G
Methyl perfluorodecanoate 96%
Methyl perfluorodecanoate
Vzorec: C₁₁H₃F₁₉O₂
Bod varu: 193 °C
Hustota: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153211
CAS číslo: 307-79-9