Tisk…
Methyl trifluoropyruvate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC5185E-5GEA 417 CZK
APOSPC5185E-5G APOSPC5185E-25G
Methyl trifluoropyruvate 95%
Methyl trifluoropyruvate
Vzorec: C₄H₃F₃O₃
MW: 156,06 g/mol
Bod varu: 84…86 °C
Hustota: 1,529 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114936
CAS číslo: 13089-11-7
UN: 3272
ADR: 3,III