3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC520518-10GEA
22550
CZK
APOSPC520518-10G
APOSPC520518-5G
APOSPC520518-1G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₈FNO₃S MW: 205,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02091381 CAS číslo: 874767-60-9 |