4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC520542-10GEA
29160
CZK
APOSPC520542-10G
APOSPC520542-5G
APOSPC520542-1G
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Vzorec:
C₁₂H₁₄F₃NO MW: 245,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06248881 CAS číslo: 824390-04-7 |