Tisk…
3-(N-Boc-amino)benzotrifluoride ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC520634-1GEA 7640 CZK
APOSPC520634-1G
3-(N-Boc-amino)benzotrifluoride ≥95%
3-(N-Boc-amino)benzotrifluoride
Vzorec: C₁₂H₁₄F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040633
CAS číslo: 109134-07-8