5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC52118-25GEA
5200
CZK
APOSPC52118-25G
APOSPC52118-1G
APOSPC52118-5G
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃BrF₂O MW: 220,9989 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09842439 CAS číslo: 473416-91-0 |