Tisk…
4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC5223-1GEA 4170 CZK
APOSPC5223-1G
4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,63 g/mol
Bod varu: 77…79 °C/0,1mmHg
Bod tání: 35…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01365818
CAS číslo: 629672-19-1
UN: 3261
ADR: 8,II