Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC52461-5GEA 7150 CZK
APOSPC52461-5G APOSPC52461-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₃
MW: 275,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660297
CAS číslo: 886502-90-5