Tisk…
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC53582-1GEA 360 CZK
APOSPC53582-1G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol 95+%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Vzorec: C₅H₃F₃N₂OS
MW: 196,10
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00112978
CAS číslo: 368-54-7