Tisk…
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC5383-250MGEA 417 CZK
APOSPC5383-250MG
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Bod varu: 64…72 °C/0,07mmHg
Bod tání: 20…23 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094283
CAS číslo: 2003-10-3
UN: 3261
ADR: 8,III