1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC56082-5GEA
953
CZK
APOSPC56082-5G
APOSPC56082-1G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Vzorec:
C₆H₂Br₂F₂ MW: 271,8849 g/mol Bod varu: 93…94 °C/50mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09835192 CAS číslo: 156682-52-9 |