Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)-2-phenylacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC5621-5GEA 5820 CZK
APOSPC5621-5G
3'-(Trifluoromethyl)-2-phenylacetanilide
3'-(Trifluoromethyl)-2-phenylacetanilide
Vzorec: C₁₅H₁₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043457
CAS číslo: 1939-21-5