3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC5637-50GEA
0
CZK
APOSPC5637-50G
APOSPC5637-10G
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Vzorec:
C₇H₈FNO₃S MW: 205,2100 g/mol Bod tání: 60…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007417 CAS číslo: 498-74-8 EINECS: 207-870-2 UN: 3261 ADR: 8,II |