Tisk…
2-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 97%
Varování
APOSPC57031-5GEA 3650 CZK
APOSPC57031-5G APOSPC57031-1G
2-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
MW: 169,10 g/mol
Bod tání: 98…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00968941
CAS číslo: 157701-72-9