Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC6173-25GEA 11110 CZK
APOSPC6173-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Vzorec: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
MW: 461,13 g/mol
Bod varu: 76 °C/12mmHg
Hustota: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042360
CAS číslo: 73609-36-6