Tisk…
3-Bromo-4-fluorobiphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC6677-1GEA 830 CZK
APOSPC6677-1G
3-Bromo-4-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4-fluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈BrF
MW: 251,10 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571091
CAS číslo: 306935-88-6
UN: 3151
ADR: 9,II