3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC6928-1GEA
1620
CZK
APOSPC6928-1G
APOSPC6928-5G
APOSPC6928-10G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₆F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025378 CAS číslo: 916420-59-2 |