3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC6983-1GEA
665
CZK
APOSPC6983-1G
APOSPC6983-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₄ClF₂NO MW: 191,56 g/mol Bod tání: 133…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631386 CAS číslo: 261762-41-8 |