Tisk…
5-Fluoronicotinonitrile 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC7108-1GEA 2330 CZK
APOSPC7108-1G APOSPC7108-250MG
5-Fluoronicotinonitrile 97+%
5-Fluoronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
Bod tání: 50…54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027295
CAS číslo: 696-42-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III