Tisk…
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC7183-1GEA 3820 CZK
APOSPC7183-1G
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00
Bod tání: 217…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689535
CAS číslo: 874289-21-1