2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC7264-1GEA
10980
CZK
APOSPC7264-1G
APOSPC7264-500MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₂Cl₂F₃N MW: 215,99 g/mol Bod varu: 76 °C Hustota: 1,542 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09749663 CAS číslo: 89719-92-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |