2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC7323-1GEA
4370
CZK
APOSPC7323-1G
APOSPC7323-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Vzorec:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00277474 CAS číslo: 529512-81-0 |