Tisk…
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC7756-1GEA 5020 CZK
APOSPC7756-1G APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269411
CAS číslo: 243666-11-7